Learn More
Amberlyst™ A-21, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10551071 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10551071 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10052800 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10551071 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 202170010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9049-93-8
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9049-93-8
MDL-Nummer MFCD00145842
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlyst™ A-21
Physikalische Form Perlen
Partikelgröße Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.80, harmonic mean size: 0.490 to 0.690mm,% <0.300mm: <1.0%,%>1.180mm: <2.0%
Verpackung Kunststoffflasche
Volumen Gesamtkapazität (free base):> 1.30 eq/L
Wasserrückhaltevermögen (free base): 52.0 to 62.0%
Fieser 06,302; 07,182; 08,263
Farbe Braun
Merck Index 10, 381
Menge 1 kg