Learn More
Amberlyst™ A-21, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2885566
31.73 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9049-93-8
MFCD00145842
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9049-93-8
MFCD00145842
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kationenaustauscher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Amberlyst™ A-21
Physikalische Form Perlen
Partikelgröße Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.80, harmonic mean size: 0.490 to 0.690mm,% <0.300mm: <1.0%,%>1.180mm: <2.0%
Verpackung Kunststoffflasche
Volumen Gesamtkapazität (free base):> 1.30 eq/L
Wasserrückhaltevermögen (free base): 52.0 to 62.0%
Fieser 06,302; 07,182; 08,263
Farbe Braun
Merck Index 10, 381
Menge 250 g