Learn More
Amberlite™ XAD-7 HP, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11976991 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11976991 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10606062 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10216260 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
11976991 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11976991 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 202240025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 37380-43-1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37380-43-1
MDL-Nummer MFCD00132705
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite™ XAD-7 HP
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg