Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Amberlite™ XAD-4 |
| Physikalische Form | Kristallpulver oder Kristalle |
| Partikelgröße | 2.0 (uniformity coefficient) Max. 0.490 to 0.690mm (harmonic mean size) 5.0% Max. (<0.300mm) 5.0% Max. (>1.180 mm) |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Wasserrückhaltevermögen | moisture holding capacity: 54.0 to 60.0% |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 2.5 kg |