Learn More
Amberlite™ IRN-78 Ionenaustauschharz, OH-Form, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kationenaustauscher
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Amberlite™ IRN-78 ion-exchange resin |
Physikalische Form | Lösung |
Namenshinweis | Ion-exchange Resin, OH-form |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Menge | 100 g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Amberlite(TM) IRN78 resin, hydroxide form
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.