Learn More
Amberlite™ IRA-958 (Cl), Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315457
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11315457
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042702.A7
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Entfernt Farbe, organische Stoffe und Cyanid
Removal of color, organics, and cyanideAmberlite™ IRA-958(Cl), ion exchange resin is used as an organic scavenger for the adsorption of natural organic matter from surface water. It is an acrylic resin for decolorization and the removal of organic material. Further, it is useful for decolorizing sugar juices and cane syrups, citric acid purification and capturing metal complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite IRA-958(Cl)
Physikalische Form Perlen
MDL-Nummer MFCD00211600
Farbe Weiß
Menge 5 kg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.