Learn More
Amberlite IRA-900, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11463131 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11463131 1 kg
11443131 100 g
11453131 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463131 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215031991
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 9050-97-9
Summenformel C4H12ClN
Molekulargewicht (g/mol) 109.60
MDL-Nummer MFCD00132712
InChI-Schlüssel OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 6379
ChEBI CHEBI:7070
IUPAC-Name Tetramethylazanium;Chlorid
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite IRA-900
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg