Learn More
Amberlite™ IRA-900, Cl-Form, Ionenaustauscherharz
Artikelnummer. 13458448 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13458448 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10321004 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10226260 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13458448 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 202310025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 9050-97-9 | C₄H₁₂ClN | 109,60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9050-97-9
Summenformel C4H12ClN
Molekulargewicht (g/mol) 109.60
MDL-Nummer MFCD00132712
InChI-Schlüssel OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
PubChem CID 6379
ChEBI CHEBI:7070
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite™ IRA-900
Physikalische Form Perlen
Partikelgröße Particle size analysis : uniformity coefficient: <1.8, harmonic mean size: 0.650 to 0.820mm, <0.300mm: <0.5%,> 1.180mm: <3.0%
Verpackung Kunststoffflasche
Volumen Gesamtkapazität (Cl-):> 1.0 eq/L
Wasserrückhaltevermögen (Cl-): 58 to 64%
Fieser 01,511; 02,267; 04,267; 06,302; 07,182
Farbe Beige/braun bis Elfenbein
Menge 2.5 kg
IUPAC-Name Tetramethylazanium;Chlorid
RUO– Nur für Forschungszwecke