Learn More
Amberlite™ IRA-900 Cl-Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2885556
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
9050-97-9
C4H12ClN
109.60
MFCD00132712
OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
6379
CHEBI:7070
[Cl-].C[N+](C)(C)C
9050-97-9
C4H12ClN
109.60
MFCD00132712
OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
6379
CHEBI:7070
[Cl-].C[N+](C)(C)C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Amberlite™ IRA-900
Physikalische Form Perlen
Partikelgröße Particle size analysis : uniformity coefficient: <1.8, harmonic mean size: 0.650 to 0.820mm, <0.300mm: <0.5%,> 1.180mm: <3.0%
Verpackung Kunststoffflasche
Volumen Gesamtkapazität (Cl-):> 1.0 eq/L
Wasserrückhaltevermögen (Cl-): 58 to 64%
Fieser 01,511; 02,267; 04,267; 06,302; 07,182
Farbe Beige-braun bis elfenbeinfarben
Menge 100 g
IUPAC-Name tetramethylazanium chloride