Learn More
Amberlite™ IRA-410, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10230793 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10230793 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10716803 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10230793 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 202295000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-26-0
MDL-Nummer MFCD00132710
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite™ IRA-410
Verpackung Kunststoffflasche
Fieser 01,511; 02,267; 04,267; 05,432; 06,302; 07,182
Menge 500 g
RUO– Nur für Forschungszwecke