Learn More
Amberlite IRA-410(Cl), Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023812
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11423328
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17734.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 9002-26-0
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-26-0
MDL-Nummer MFCD00132710
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite IRA-410(Cl)
Namenshinweis ion exchange resin
Geruch Amine-like
Merck Index 14,382
Menge 100 g