Learn More
Amberlite IRA-410(Cl), Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423328
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11423328 100 g -
11433328 500 g 500 Gramm
11443328 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423328 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17734.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9002-26-0
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-26-0
MDL-Nummer MFCD00132710
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite IRA-410(Cl)
Namenshinweis ion exchange resin
Geruch Amine-like
Merck Index 14,382
Menge 100 g