Learn More
Amberlite™ IR-120(H), Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
Beschreibung
Amberlite™ IR-120(H) is a strongly acidic cation exchange resin which is used for a wide variety of water demineralization, dealkalization and deionization applications. It is also employed in the separation of amino acids at low pH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Amberlite|r IR-120(H) ist ein stark saures Kationenaustauschharz, das für eine Vielzahl von Anwendungen zur Wasserentmineralisierung, Dealkalisierung und Deionisierung verwendet wird. Sie wird auch bei der Trennung von Aminosäuren bei niedrigem pH-Wert eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Amberlite|r IR-120(H) ist ein stark saures Kationenaustauschharz, das für eine Vielzahl von Anwendungen zur Wasserentmineralisierung, Dealkalisierung und Deionisierung verwendet wird. Sie wird auch bei der Trennung von Aminosäuren bei niedrigem pH-Wert eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Amberlite™ IR-120(H) |
Namenshinweis | ion exchange resin |
Dichte | 1.28 |
Merck Index | 14,382 |
Menge | 250 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |