Learn More
Amberlite™ FPC3500, Ionenaustauscher-Harz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10339612 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10339612 250 g 250 Gramm
10389852 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10339612 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 389992500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 12125-02-9
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite™ FPC3500
Physikalische Form Perlen
CAS 12125-02-9, 7732-18-5
Ionenaustauschkapazität Total exchange capacity (H):min. 2.60 eq/L
Partikelgröße Uniformity coefficient:max. 2.00, Harmonic mean size:0.450 to 0.650mm, Particle size (<0.300mm): max. 2.0%, (>1.180mm): max. 5.0%
Verpackung Kunststoffflasche
MDL-Nummer MFCD08460528
Wasserrückhaltevermögen Moisture hold cont.(H):60.0 to 70.0%
Dichte 1.3500g/mL
Farbe Gelb
Menge 250 g