Learn More
Amberlite™ 1000H Kation für die Ionenchromatographie, Gel, stark sauer, Wasserstoffform (Größe 0.62–0.80 mm), Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Physikalische Form | Fest |
| CAS | 69011-20-7 |
| Schmelzpunkt | 0°C |
| Siedepunkt | 100°C |
| Verpackung | Pulvergefäß aus Kunststoff |
| Summenformel | C28H30 |
| MDL-Nummer | MFCD00132722 |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Synonym | porapak p, lewatit c267 ion exchange resin, ion exchange resin, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, cation exchange resin, ethidium bromide adsorber, divinylbenzene, ethylvinylbenzene, vinylbenzene copolymer, ethenylbenzene, diethenylbenzene, ethylethenylbenzene polymer, ethylbenzene, ethylethenylbenzene, diethenylbenzene polymer, sulfonated, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulfonated |
| Menge | 500 g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Amberjet 1000 H Resin
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzene, diethynyl-,polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulfonated