Learn More
Amberjet™ 4200-Cl, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10247320 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. 10247320
Marke: Thermo Scientific Acros 301335000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 60177-39-1 | C22H31ClN | 344.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60177-39-1
Summenformel C22H31ClN
Molekulargewicht (g/mol) 344.95
MDL-Nummer MFCD00145586
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberjet™ 4200-Cl
Physikalische Form Perlen
Partikelgröße 0.600 to 0.800mm harmonic mean size, 0.5% Max. (<0.425mm), 5.0% Max. (>0.850mm), 1.25 uniformity coefficient Max.
Verpackung Glasflasche
Volumen Gesamtkapazität (Cl): 1.30 eq/L min.
Wasserrückhaltevermögen (Cl): 49% to 55%
Farbe Gelb
Menge 500 g