Learn More
AmberChrom™, 50WX8, 50-100 Mesh, H-Form, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | AmberChromTM |
| Physikalische Form | Perlen |
| Partikelgröße | 50 to 100 mesh; =<20% (< 180 μm); =<15 % (> 500 μm) |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| MDL-Nummer | 00132726 |
| Wasserrückhaltevermögen | 50 to 56 % (H form) |
| Farbe | Beige bis Braun |
| Menge | 500 g |
| Versandbedingung | Keine besonderen Anforderungen |
| Produktlinie | Accessories |