Learn More
AmberChrom™, 50WX8, 200-400 mesh, H-Form, Ionenaustauscher, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17565605 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17565605 500 g 500 Gramm
17555605 100 g 100 Gramm
17545605 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17565605 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 472935000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 69011-20-7 , 7732-18-5
Summenformel C28H30
Molekulargewicht (g/mol) 0.00
MDL-Nummer MFCD00132722
InChI-Schlüssel NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1,2-Diethenylbenzol; 1-Ethenyl-2-ethylbenzol; Ethenylbenzol
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AmberChrom™
Physikalische Form Perlen
CAS Min. % 42%, 50%
CAS Max. % 50%, 58%
Ionenaustauschkapazität ≥1.7 eq/L (H form)
Partikelgröße 200 to 400 mesh, ≤15 % (< 44 μm), ≤15 % (> 150 μm)
Verpackung Kunststoffflasche
Wasserrückhaltevermögen 50 to 58 % (H form)
Farbe Beige bis grün / beige bis hellbraun
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • AmberChrom 50WX8, H-form
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Styrene, Divinylbenzene and EthylstyreneCopolymer, Sulfonated