Learn More
AmberChrom™, 50WX8, 100-200 Mesh, H-Form, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17525605 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17525605 100 g 100 Gramm
17535605 500 g 500 Gramm
17515605 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17525605 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 472921000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 69011-20-7 , 7732-18-5
Summenformel C28H30
Molekulargewicht (g/mol) 0.00
MDL-Nummer MFCD00132722
InChI-Schlüssel NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1,2-Diethenylbenzol; 1-Ethenyl-2-ethylbenzol; Ethenylbenzol
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AmberChrom™
Physikalische Form Perlen
CAS Min. % 42%, 50%
CAS Max. % 50%, 58%
Ionenaustauschkapazität ≥1.7 eq/L (H form)
Partikelgröße 100 to 200 mesh, ≤15 % (< 88 μm), ≤15 % (> 250 μm)
Verpackung Kunststoffflasche
Wasserrückhaltevermögen 50 to 58 % (H form)
Farbe Beige bis Grün/Beige bis Hellbraun
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water