Learn More
AmberChrom™, 50WX2, 50-100 Mesh, H-Form, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17575595 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17575595 500 g 500 Gramm
17565595 100 g 100 Gramm
17555595 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17575595 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 472875000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 69011-20-7 , 7732-18-5
Summenformel C28H30
Molekulargewicht (g/mol) 0.00
MDL-Nummer MFCD00132722
InChI-Schlüssel NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1,2-Diethenylbenzol; 1-Ethenyl-2-ethylbenzol; Ethenylbenzol
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AmberChrom™
Physikalische Form Perlen
CAS Min. % 18%, 74%
CAS Max. % 26%, 82%
Ionenaustauschkapazität ≥0.6 eq/L (H form)
Partikelgröße 50 to 100 mesh, ≤15 % (< 210 μm), ≤15 % (> 840 μm)
Verpackung Kunststoffflasche
Wasserrückhaltevermögen 74 to 82 % (H form)
Farbe Hellbeige bis orange bis braun
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dowex 50WX2, 50-100 mesh, ion-exchange resin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: cation exchange resin, strong acidic styrene