Learn More
AmberChrom™, 50WX2, 200-400 mesh, H-Form, Ionenaustauscher, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | AmberChrom™ |
| Physikalische Form | Perlen |
| CAS Min. % | 18%, 74% |
| CAS Max. % | 26%, 82% |
| Ionenaustauschkapazität | ≥0.6 eq/L (H form) |
| Partikelgröße | 200 to 400 mesh, ≤15 % (< 50 μm), ≤15 % (> 210 μm) |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Wasserrückhaltevermögen | 74 to 82 % (H form) |
| Farbe | Weiß bis gelb bis orange |
| Menge | 500 g |
| Mehr anzeigen |