Learn More
AmberChrom™, 50WX2, 100-200 Mesh, H-Form, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17595595 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17595595 100 g 100 Gramm
17505605 500 g 500 Gramm
17585595 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17595595 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 472881000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 69011-20-7 , 7732-18-5
Summenformel C28H30
Molekulargewicht (g/mol) 0.00
MDL-Nummer MFCD00132722
InChI-Schlüssel NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1,2-Diethenylbenzol; 1-Ethenyl-2-ethylbenzol; Ethenylbenzol
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AmberChrom™
Physikalische Form Perlen
CAS Min. % 18%, 74%
CAS Max. % 26%, 82%
Ionenaustauschkapazität ≥0.6 eq/L (H form)
Partikelgröße 100 to 200 mesh, ≤15 % (< 100 μm), ≤15 % (> 500 μm)
Verpackung Kunststoffflasche
Wasserrückhaltevermögen 74 to 82 % (H form)
Farbe Weiß bis gelb bis orange
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water