Learn More
Amberchrom™ 50WX2 100-200 (H), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338845
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11338845
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13944.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12612-37-2
Dowex™ 50WX2 100-200 (H) is used to remove calcium from aqueous samples. It plays a good role in drug delivery systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Amberchrom 50WX2 100-200 (H) wird verwendet, um Kalzium aus wässrigen Proben zu entfernen. Es spielt eine wichtige Rolle in Wirkstofftransfersystemen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12612-37-2
MDL-Nummer MFCD00132722
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dowex™ 50WX2 100-200 (H)
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.