Learn More
AmberChrom™, 1x2, 50-100 Mesh, Cl-Form, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17595605 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17595605 500 g 500 Gramm
17585605 100 g 100 Gramm
17575605 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17595605 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 472945000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 69011-19-4 , 7732-18-5
Summenformel C31H39N
Molekulargewicht (g/mol) 0.00
MDL-Nummer MFCD00146763
InChI-Schlüssel HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1,2-Diethenylbenzol; 1-Ethenyl-2-ethylbenzol; Ethenylbenzol; Trimethylamin
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AmberChrom™
Physikalische Form Perlen
CAS Min. % 35%, 55%
CAS Max. % 45%, 65%
Ionenaustauschkapazität ≥0.7 eq/L (Cl form)
Partikelgröße 50 to 100 mesh, ≤10 % (< 180 μm), ≤10 % (> 500 μm)
Verpackung Kunststoffflasche
Wasserrückhaltevermögen 65 to 75 % (Cl form)
Farbe Weiß bis gelb
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water