Learn More
AmberChrom™, 1x2, 50-100 Mesh, Cl-Form, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | AmberChrom™ |
| Physikalische Form | Perlen |
| CAS Min. % | 35%, 55% |
| CAS Max. % | 45%, 65% |
| Ionenaustauschkapazität | ≥0.7 eq/L (Cl form) |
| Partikelgröße | 50 to 100 mesh, ≤10 % (< 180 μm), ≤10 % (> 500 μm) |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Wasserrückhaltevermögen | 65 to 75 % (Cl form) |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Menge | 100 g |
| Mehr anzeigen |