Learn More
Fisherbrand™ Braune Weithalsflaschen aus Packerglas ohne Kappen
Artikelnummer. 16144497 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
Packungsgröße:
180 Stück
36 Stück
60 Stück
84 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
16144497 120 ml 180 Stück
16144527 250 ml 84 Stück
16134527 950 ml 36 Stück
16124527 500 ml 60 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16144497
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
USP Typ III Kalknatronglas, ideal für die Lagerung lichtempfindlicher Proben oder trockener Pulver, braun. Einfaches Entfernen des Inhalts.
  • Verfügt über eine breite Öffnung
  • Braune Farbe filtert UV-Wellenlängen heraus
  • Wird häufig in chemischen und Umweltanwendungen verwendet
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 ml
Farbe Bernstein
Außendurchmesser (metrisch) Hals 35 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 25 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 180
Halsausführung 38-400
Closure Included Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 95 mm
Produkttyp Weithals Packerflasche
Verschlussgröße 38 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 54 mm