Learn More
Fisherbrand™ Braune Weithalsflaschen aus Packerglas mit schwarzen Phenolkappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7144760 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. 16164367
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
USP Typ III Kalknatronglas, ideal für die Lagerung lichtempfindlicher Proben oder trockener Pulver, braun. Einfaches Entfernen des Inhalts
  • Die weite Öffnung macht sie zur idealen Universalflasche.
  • Die braune Farbe filtert UV-Wellen heraus, ideal für lichtempfindliche Feststoffe
  • Klassische Vitaminflaschen für pharmazeutische Verpackungen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 ml
Farbe Bernsteinfarben
Material Glas (Typ 3)
Menge 24
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 38-400
Closure Included Ja
Verschlussauskleidung Polyethylen-Konus
Verschlussmaterial Phenolharz