Learn More
Eppendorf™ Röhrchen 5 ml
Verwenden Sie diese Röhrchen für die einfache und sichere Verarbeitung von Probenvolumen bis zu 5.0 ml. Eppendorf Tubes™ sind die perfekte Wahl für das Verarbeiten von mittelgroßen Probenvolumen.
Marke:  Eppendorf™ 0030119452
Additional Details : Gewicht : 0.78300kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15260506
  • 67.10 CHF / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie diese Röhrchen für die einfache und sichere Verarbeitung von Probenvolumen bis zu 5,0 ml.Eppendorf Tubes™ sind die perfekte Wahl für das Verarbeiten von mittelgroßen Probenvolumen.
  • Ergonomische Bedienung: Einfache, praktische und ergonomische Einhandbedienung. Großer Kennzeichnungsbereich.
  • Großer Betriebstemperaturbereich: Schraubverschlussröhrchen: -86 bis 100 °C. Schnappverschlussröhrchen: -86 bis 80 °C (bei Verwendung der Klemme ≤ 100 °C)
  • Material: Außergewöhnlich hochqualitatives, transparentes Polypropylen, frei von Plastifizierern, Bioziden oder Formentrennmittel, für zuverlässige Testergebnisse
  • Zertifizierter Reinheitsgrad: Lieferbar in chargenspezifischer, zertifizierter Eppendorf-Qualität, PCR-rein, steril und Eppendorf Biopur™ Reinheitsgrade.
  • Zentrifugationssicherheit: Maximale Sicherheit und Stabilität für eine Zentrifugation von bis zu 25,000 x g. Schnelles und effizientes Protokoll.
  • Konische Form: Kompatibel mit Zubehör für konische 15 ml-Röhrchen – zur Verwendung mit vielen bestehenden Adaptern und Gestellen.
  • Probenrückgewinnung: Lieferbar in Eppendorf LoBind™ Material, um die maximale Rückgewinnung kostbarer Proben zu erreichen
Spezifikation
Spezifikation
Amber
Polypropylene
200/Packung
Autoclavable
Conical
Yes
25,000 x g
5 mL
200 Tubes (2 Bags × 100 Tubes)
Non-sterile
0.169 oz.
Snap Cap
Microcentrifuge Tube (PCR Clean)
PCR Clean