Learn More
Fisherbrand™ Natronkalkglasflasche mit 28-mm-Verschluss, bernsteinfarben
Artikelnummer. 12810954 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
40 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12810954 500 ml 10 Stück
11367114 30 ml 40 Stück
11377114 60 ml 40 Stück
12880944 100 ml 20 Stück
12890944 150 ml 20 Stück
12800954 250 ml 20 Stück
12820954 1000 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12810954
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Fisherbrand™ klare Kalknatronglasflasche mit passendem 28 mm-Verschluss eignet sich zur Verwendung im Labor, um Labormedien für Experimente zu lagern und zu manipulieren.
  • Manipulationssichere Vistop-Verschluss mit PolyCone-Auskleidung
  • ISO-zertifiziert
  • Bernsteinfarbenes Kalknatronglas
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Bernstein
Innendurchmesser (metrisch) 97.5 mm
Material Glas (Typ 3)
Halsinnendurchmesser (metrisch) 28 mm
Anzahl pro Packung 10/Packung
Menge 10 Packung
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial LDPE
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 215,6 mm
Verschlussmaterial HDPE
Durchmesser (metrisch) 97,5 mm
Form Rund
Zertifizierung/Konformität ISO
Produkttyp Laborflasche