Learn More
Fisherbrand™ Natronkalkglasflasche mit 28-mm-Verschluss, bernsteinfarben
Artikelnummer. 11377114 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
40 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11377114 60 ml 40 Stück
11367114 30 ml 40 Stück
12880944 100 ml 20 Stück
12890944 150 ml 20 Stück
12800954 250 ml 20 Stück
12810954 500 ml 10 Stück
12820954 1000 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11377114
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Fisherbrand™ klare Kalknatronglasflasche mit passendem 28 mm-Verschluss eignet sich zur Verwendung im Labor, um Labormedien für Experimente zu lagern und zu manipulieren.
  • Manipulationssichere Vistop-Verschluss mit PolyCone-Auskleidung
  • ISO-zertifiziert
  • Bernsteinfarbenes Kalknatronglas
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Farbe Bernstein
Innendurchmesser (metrisch) 38.6 mm
Material Glas (Typ 3)
Halsinnendurchmesser (metrisch) 28 mm
Anzahl pro Packung 40Pack
Menge 40 Packung
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial LDPE
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 94 mm
Verschlussmaterial HDPE
Durchmesser (metrisch) 94 mm
Form Rund
Zertifizierung/Konformität ISO
Produkttyp Laborflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.