Learn More
Fisherbrand™ Kalknatronglas-Flasche, braun, mit konischem Verschluss
Artikelnummer. 12850944 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
12850944 15 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12850944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.30 CHF
    17.87 CHF / 40 Stück
    Sparen 0.43 CHF
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alpha-Flasche aus Glas vom Typ 3 mit manipulationssicherem 28 mm-Verschluss aus PP.
  • ISO-Bereich für Flüssigkeiten.
  • Ausgestattet mit manipulationssicherem Vistop Verschluss aus weißem Polypropylen und Polycone Einlage.
  • Bernsteinfarbig
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 ml
Farbe Bernstein
Innendurchmesser (metrisch) 33 mm
Füllvolumenbereich 22 ml
Material Kalknatronglas
Halsinnendurchmesser (metrisch) 28 mm
Anzahl pro Packung 40Pack
Menge 40 Packung
Material des Schraubverschlusses Polypropylen
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PolyCone
Nominales Fassungsvermögen 15 ml
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 52 mm
Verschlussauskleidung PolyCone
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 33 mm
Verschlusstyp Konus
Form Rund
Produkttyp Alpha-Flasche