Learn More
Fisherbrand™ Kalk-Natron-Glasflasche mit Gewindehals für Schraubverschlüsse, braun
Artikelnummer. p-8000707 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
40 Stück
Artikelnummer. 12337128
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Fisherbrand™ Flaschen aus braunem Kalknatronglas mit Schraubverschluss eignen sich für Labormedien wie Feststoffe und Flüssigkeiten im Labor. Der Schraubverschluss ist manipulationssicher.
  • Manipulationssicherer Vistop-Verschluss aus weißem Polypropylen und mit PolyCone-Auskleidung
  • Bernsteinfarbendes Kalknatronglas
  • ISO-zertifiziert
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Farbe Bernsteinfarbig
Innendurchmesser (metrisch) 38.6 mm
Material Kalknatronglas
Halsinnendurchmesser (metrisch) 28 mm
Anzahl pro Packung 40Pack
Menge 40 Packung
Material des Schraubverschlusses Polypropylen
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PolyCone
Zertifizierung/Konformität ISO
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 94 mm
Produkttyp Laborflasche
Verschlussauskleidung Polypropylen/SOR
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 38,6 mm
Verschlusstyp Schraubkappe