Learn More
Fisherbrand™ Kalk-Natron-Glasflasche mit Gewindehals für Schraubverschlüsse, braun
Artikelnummer. 10595924 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
40 Stück
Artikelnummer. 10595924
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Flaschen aus braunem Kalknatronglas mit Schraubverschluss eignen sich für Labormedien wie Feststoffe und Flüssigkeiten im Labor. Der Schraubverschluss ist manipulationssicher.
  • Manipulationssicherer Vistop-Verschluss aus weißem Polypropylen und mit PolyCone-Auskleidung
  • Bernsteinfarbendes Kalknatronglas
  • ISO-zertifiziert
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Farbe Bernsteinfarbig
Innendurchmesser (metrisch) 97.5 mm
Material Kalknatronglas
Halsinnendurchmesser (metrisch) 28 mm
Anzahl pro Packung 10/Packung
Menge 10 Packung
Material des Schraubverschlusses Polypropylen
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PolyCone
Zertifizierung/Konformität ISO
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 215,6 mm
Produkttyp Laborflasche
Verschlussauskleidung Polypropylen/SOR
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 97,5 mm
Verschlusstyp Schraubkappe