Learn More
BRAND™ Braune LDPE-Flasche
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
ulliLichtundurchlässig/liliFür die Lagerung lichtempfindlicher Substanzen/liliMit Schraubverschluss/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Material | LDPE |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 18 |
| Öffnung | Eng |
| Verschlusstyp | Schraubkappe |