Learn More
BRAND™ Braune LDPE-Flasche
Artikelnummer. 10129810 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10129810
Marke: BRAND™ 130228
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Braune LDPE-Flasche mit enger Öffnung und Schraubverschluss.
ulliLichtundurchlässig/liliFür die Lagerung lichtempfindlicher Substanzen/liliMit Schraubverschluss/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Farbe Bernsteinfarben
Material LDPE
Gewindegröße (metrisch) GL 18
Öffnung Eng
Verschlusstyp Schraubkappe