Learn More
Fisherbrand™ Braune HDPE-Enghalsflaschen
Artikelnummer. 11947924 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Halsausführung:
24-400
28-400
38-430
Packungsgröße:
24 Stück
72 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Halsausführung unitSize
11947924 500 ml 28-400 -
11937944 125 ml 24-400 72 Stück
11947944 250 ml 24-400 72 Stück
11927914 1000 ml 38-430 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11947924
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
Schraubverschlüsse aus bernsteinfarbenem Polypropylen
Geringere UV-Lichtdurchlässigkeit zum Schutz lichtempfindlicher Flüssigkeiten
Zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen bei Probenahme, Transport und Lagerung
  • Braunes Polyethylen hoher Dichte
  • In verschiedenen Volumen erhältlich
Fisherbrand HDPE-Behälter können für die Langzeitlagerung verwendet werden, eine direkte UV-Belastung sollte jedoch vermieden werden.
Compliance
Gemäß U.S. Pharmacopoeia 661 (Behälter, Lichtdurchlässigkeit).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 500 ml (17 oz.)
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 17 oz.
Farbe Bernstein
Material HDPE
Halsausführung 28-400
Zertifizierung/Konformität U.S. Pharmacopoeia 661
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 bis 400 mm
Verschlusstyp Schraubkappe