Learn More
Azpack™ Weithalsige Pulverflaschen aus Braunglas mit weißen Polypropylen-Kappen ohne Einlagen
Artikelnummer. 11338033
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
Verschlussgröße:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
Packungsgröße:
20 Stück
40 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
11338033 250 ml 48/R3 20 Stück
12307158 15 ml 28/R3 40 Stück
11377194 30 ml 33/R3 40 Stück
11308033 60 ml 38/R3 40 Stück
11328033 120 ml 38/R3 40 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11338033 Lieferant Azpack™ Lieferanten-Nr. 11338033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.00 CHF
    29.92 CHF / 20 Stück
    Sparen 4.08 CHF
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Flaschen sind für die allgemeine Aufbewahrung vorgesehen. Die Azpack™ Weithals-Pulverflaschen aus Braunglas mit weißen Polypropylen-Kappen ohne Einlagen verfügen über passende weiße Kappen, die ideal zum Beschriften sind.
  • Flasche aus Kalknatronglas
  • Weiter Hals
  • Mit aufgesetztem, weißem Verschluss aus Polypropylen ohne Einlage
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Bernstein
Material Kalknatronglas
Menge 20/Pckg.
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 121 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 48/R3
Durchmesser (metrisch) 64 mm
Verschlusstyp Verschluss ohne Einlage