Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Amber Acid Storage Bottle Cap
DURAN™ amber glass acid storage bottle cap.
Marke:  DWK Life Sciences 212743666
Additional Details : Gewicht : 1.20000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15271669
  • 467.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab
31-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus chemisch beständigem, braunem DURAN™ Glas. Mit Standard-Kegelpfennigstopfen und zusätzlicher geschliffener Glaskappe. Dies bietet eine verbesserte Abdichtung und Schutz gegen Säuredämpfe. Braunglas bietet Schutz vor ultraviolettem Licht.
  • UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
  • Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung
  • Zusätzlich zum geschliffenen Stopfen wird eine geschliffene Kappe geliefert, die einen besonders dichten Verschluss und Schutz vor Säuredämpfen ermöglicht
  • Mit NS-Griffstopfen
  • Steilbrust
  • Austauschbare Glaskappe
Spezifikation
Spezifikation
massiv
Storage and Dispensing of Acids; Storage of Photosensitive Reagents
55 mm