Learn More
Karl Hecht™ Braune Glasflasche mit Glasstopfen
Beschreibung
- Braune Farbe zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte
- Mit Glasstopfen
- Enger Hals
- Gelenkgröße 19/26
- Kapazität: 250 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Bernstein |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung lichtempfindlicher Medien |
| Enthält | Verschluss |
| Material | Glas |
| Standard-Konusverbindung | 19/26 |
| Closure Included | Ja |
| Verschlussmaterial | Glas |
| Produkttyp | Vorratsflasche |
Name des Produkts
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?