Learn More
Hecht Karl™ Steilbrustflaschen, Enghals, Braunglas,mit NS-Glasstopfen, 500 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Farbe | Amber |
| Material | Bernsteinfarbiges Glas |
| Anzahl pro Karton | Je 1 |
| Anzahl pro Packung | 1Each |
| Menge | 1Each |
| Halsausführung | Enghals |
| Nominales Fassungsvermögen | 500 ml |
| Produkttyp | Konische Schulterflasche |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |