Learn More
Gravis Braunglasflaschen mit breitem Hals
Artikelnummer. 17512015
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
54 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17512015 100 ml 54 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17512015 Lieferant Gravis Lieferanten-Nr. B00444B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.10 CHF
    67.67 CHF / 54 Stück
    Sparen 5.43 CHF
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Flaschen mit weitem Hals und weißem Verschluss R3/38.
  • Bernsteinfarbenes Glas
  • Phenolharz-Schraubverschluss
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Bernstein
Material Glas
Menge 72Pack
Sterilität Nicht steril
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Rund
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.