Learn More
Neville and More™ Braunglasflasche mit Originalitätsverschluss, 150 ml
Product Code. 17871277
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
Unit Size:
24 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) Unit Size
17871277 150 ml 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17871277 Supplier Neville and More™ Supplier No. 305871
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.70 CHF
    13.30 CHF / 24 Stück
    Sparen 0.40 CHF
    2% Rabatt
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Braune Sirupflasche mit Originalitätsverschluss.
  • 28 mm Hals
  • Weiße, mit LDPE ausgekleidete Kappe
Specifications
Kapazität (metrisch) 150 ml
Farbe Bernstein
Material Glas (Typ 3)
Menge 1 Flasche
Sterilität Nicht steril
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Schraubgewinde
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 5 oz.
Form Geneigte Schultern
Zertifizierung/Konformität Keine
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Produkttyp Alpha Bottle