Learn More
Macherey-Nagel™ Amber Crimp Neck Vials
Artikelnummer. 15680231 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
15680231 Bernsteinfarben 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15680231 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 702263.2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Amber crimp next vials are suited for main usage on autosamplers with magnetic transportation system, like e.g. CTC Combi PAL, Shimadzu, Gerstel and identically constructed autosamplers.
  • Amber 1st hydrolytic class glass
  • Flat DIN crimp neck
  • Rounded bottom
  • Ideal for Headspace applications
Spezifikation
Beschreibung Amber Glass Crimp Neck Vials
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 22.5 mm
Material Hydrolytic Glass (Class I)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Headspace Applications
Flaschenhalstyp Flat DIN Crimp Neck
Basisausführung Rounded Bottom
Verschlusstyp Nicht enthalten
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 20.0 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Carlo Erba + Fisons + Thermo Scientific HS200 / 800 / 850, CTC Combi PAL, Gerstel MPS2, Quma QHSS-40, Shimadzu AOC 5000 / HTA 200 H / HSS-2B, Spark Midas / Triathlon / Alias, Thermo Scientific HS 2000 / TriPlus (=GC PAL) + TriPlus HS / SPME / RSH / 300, Varian Combi PAL
Höhe (metrisch) 75.5 mm