Learn More
Fisherbrand™ Runde Boston-Braunglasflasche ohne Kappen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Packungsgröße:
108 Stück
160 Stück
288 Stück
60 Stück
Beschreibung
- Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
- Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
- Die braune Farbe absorbiert alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum.
- Gewährleistet die Integrität bei der Langzeitlagerung und den Schutz UV-empfindlicher Inhalte.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 120 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 20 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 12 mm |
| Material | Glas (Typ 3) |
| Menge | 160 |
| Halsausführung | 22-400 |
| Closure Included | Nein |
| Öffnung | Eng |
| Mehr anzeigen |