Learn More
Fisherbrand™ Braune Boston-Rundglasflaschen mit weißen Polypropylenkappen
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
32 oz.
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Beschreibung
- Ideal, wenn Inhaltsintegrität und UV-Schutz wichtig sind
- Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
- Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
- Gewährleisten die Integrität bei der Langzeitlagerung und bieten ausgezeichneten Schutz für UV-empfindliche Inhalte.
- Absorbieren alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum
- Die weiße Polypropylen-Kappe bietet gute Stoßfestigkeit, Wärmebeständigkeit und Biegsamkeit
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Zellstoff/Vinyl |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 33 bis 400 mm |
Durchmesser (metrisch) | 94 mm |
Höhe (metrisch) | 206 mm |
Produkttyp | Runde Boston-Flasche |
Kapazität (metrisch) | 950 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
Farbe | Bernsteinfarbig |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 29 mm |