Learn More
Fisherbrand™ Braune Boston Round Flaschen mit schwarzen Phenolharz-Kappen mit PolyCone-Einlage
Artikelnummer. 11593622 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 mL
960 ml
Verschlussgröße:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Menge:
108/Karton
12/Karton
160/Karton
24/Karton
288/Packung
30/Packung
48/Karton
60/Packung
Packungsgröße:
108 Stück
12 Stück
160 Stück
24 Stück
288 Stück
30 Stück
48 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 11593622
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Langzeitlagerung und zusätzlichen Schutz für UV-empfindliche Inhalte. Die Fisherbrand™ bernsteinfarbenen Boston-Rundflaschen mit schwarzen Phenolharz-Kappen mit PolyCone-Einlage sind ideal für Anwendungen, bei denen die Integrität des Inhalts und der UV-Schutz wichtig sind.
Die Boston-Rundflaschen aus bernsteinfarbenem Glas eignen sich hervorragend für den allgemeinen Gebrauch und sind ideal für Anwendungen, bei denen die Integrität des Inhalts und der UV-Schutz wichtig sind. Die runden Boston-Flaschen haben eine enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und einen runden Körper. Das Glas bietet minimale chemische Interferenz mit dem Inhalt. Baune Glasflaschen absorbieren alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum. Die Boston-Rundflaschen aus bernsteinfarbenem Glas gewährleisten Integrität bei der Langzeitlagerung und bieten ausgezeichneten Schutz für UV-empfindlichen Inhalt.
  • Boston round bottles features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
  • Glass offers minimal chemical interference with contents
  • Amber glass bottles absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum
Black Phenolic PolyCone Lined Caps
  • Form an exceptionally tight seal and offer a good chemical barrier
  • Liner molds itself around the sealing areas of the finish as the cap is screwed on, virtually eliminating leakage, evaporation, contamination, binding and backing off
  • Ideal for everything from liquids, to soaps, to macro-invertebrates.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 480 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Amber
Material Glass
Menge 60/Packung
Verschlussfarbe Black
Auskleidungsmaterial PolyCone
Halsausführung 28-400
Closure Included Yes
Öffnung Eng
Form Boston Round
Höhe (metrisch) 168 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 6,61 in.
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 28-400 mm
Durchmesser (metrisch) 75 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Yes