Learn More
Fisherbrand™ Braune Boston Round Flaschen mit schwarzen Phenolharz-Kappen mit PolyCone-Einlage
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Die Boston-Rundflaschen aus bernsteinfarbenem Glas eignen sich hervorragend für den allgemeinen Gebrauch und sind ideal für Anwendungen, bei denen die Integrität des Inhalts und der UV-Schutz wichtig sind. Die runden Boston-Flaschen haben eine enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und einen runden Körper. Das Glas bietet minimale chemische Interferenz mit dem Inhalt. Baune Glasflaschen absorbieren alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum. Die Boston-Rundflaschen aus bernsteinfarbenem Glas gewährleisten Integrität bei der Langzeitlagerung und bieten ausgezeichneten Schutz für UV-empfindlichen Inhalt.
- Die runden Boston-Flaschen haben eine enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und einen runden Körper.
- Das Glas garantiert eine minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts.
- Die bernsteinfarbenen Glasflaschen absorbieren alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum.
Schwarze Phenolharz-Kappen mit PolyCone-Einlage
- Bilden eine außergewöhnlich dichte Versiegelung und eine gute chemische Barriere.
- Die Einlage schmiegt sich beim Festschrauben der Kappe an die Dichtungsbereiche der Oberfläche, wodurch Leckage, Verdunstung, Kontamination, Bindung und Abziehen praktisch ausgeschlossen werden.
- Ideal für alles Inhalte, von Flüssigkeiten über Seifen bis hin zu Makroinvertebraten.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 240 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Material | Glas |
| Länge (metrisch) | 51 mm |
| Menge | 108/Karton |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Auskleidungsmaterial | PolyCone |
| Halsausführung | 24-400 |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |