Learn More
Emma Safety Footwear Amazone Sicherheitsschuhe
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Öl-Nubuk-Konstruktion
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
- 3M™ Reflektionsstreifen
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Schwarz |
| Bauweise/Design | Amazone |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Geöltes Nubuk |
| Größe | 44 |
| Zehenmaterial | Stahl |