Learn More
Amaranth, MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Amaranth |
| CAS | 915-67-3 |
| Summenformel | C20H11N2Na3O10S3 |
| MDL-Nummer | MFCD00004076 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | amaranth, azo rubin, amaranth, analytical standard, amaranth azorubin s, amaranth, dye content 85-95 %, trisodium 3-hydroxy-4-e-2-4-sulfonatonaphthalen-1-yl diazen-1-yl naphthalene-2,7-disulfonate, trisodium 3-oxo-4-4-sulfonatonaphthalen-1-yl hydrazinylidene naphthalene-2,7-disulfonate |
| InChI-Schlüssel | VOBHRQFELWTZFS-DXVNCNPQSA-K |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)\C2=N\NC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O |
| IUPAC-Name | trisodium (4E)-3-oxo-4-[2-(4-sulfonatonaphthalen-1-yl)hydrazin-1-ylidene]-3,4-dihydronaphthalene-2,7-disulfonate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 604.46 |
| Mehr anzeigen |