missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amantadine, TRC

Artikelnummer. 17962765
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17962765 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17962765 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5760085G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 768-94-5
Summenformel C10 H17 N
Molekulargewicht (g/mol) 151.25
Synonym Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 1-Adamantanamine (6CI,8CI), (Adamantan-1-yl)amine, 1-Adamantamine, 1-Adamantylamine, 1-Amantadine, 1-Aminoadamantane, Adamantamine, Adamantanamine, Adamantylamine, Amantadine, NSC 341865, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-amine
IUPAC-Name adamantan-1-amine
SMILES NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Amantadine
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H17N/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6,11H2
Formelmasse 151.1361
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.